Fmoc-Dab(Boc)-OH 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H51990.03
H51990.06
H51990.03EA
144
EUR
H51990.03
H51990.06
Fmoc-Dab(Boc)-OH 96%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Purity: 96%
CAS No.: 125238-99-5
Molecular Formula: C24H28N2O6
Formula Weight: 440.50
Melting Point: 111-113°
Beilstein Reference: 6250328
Optical Rotation: -12° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151941
Fórmula:
C₂₄H₂₈N₂O₆ Ponto de Fusão: 111…113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151941 Número CAS: 125238-99-5 |