Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H51978.03
H51978.06
H51978.03EA
107
EUR
H51978.03
H51978.06
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 198561-04-5
Molecular Formula: C24H20BrNO4
Formula Weight: 466.33
Melting Point: 165-168°
MDL No.: MFCD00273460
Fórmula:
C₂₄H₂₀BrNO₄ Ponto de Fusão: 165…168 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00273460 Número CAS: 198561-04-5 |