Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Fmoc-D-2-Nal-OH
H51974.03
H51974.06
H51974.03EA
159
EUR
H51974.03
H51974.06
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 138774-94-4
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Beilstein Reference: 7864489
MDL No.: MFCD00077044
Fórmula:
C₂₈H₂₃NO₄ Peso Molecular: 437.495 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077044 Número CAS: 138774-94-4 |