Print…
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-1-Nal-OH
H51967.03 H51967.06
H51967.03EA 191 EUR
H51967.03 H51967.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Purity: 98% CAS No.: 96402-49-2 Molecular Formula: C28H23NO4 Formula Weight: 437.49 Melting Point: 171-183° Beilstein Reference: 4829118 MDL No.: MFCD00151914
Fórmula: C₂₈H₂₃NO₄
Peso Molecular: 437.495 g/mol
Ponto de Fusão: 171…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151914
Número CAS: 96402-49-2