(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H51961.06
H51961.14
H51961.06EA
135
EUR
H51961.06
H51961.14
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 28697-17-8
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 480023
Optical Rotation: +68°, (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00237380
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 116…119 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00237380 Número CAS: 28697-17-8 |