(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-Phe(4-I)-OH, Boc-p-iodo-Phe-OH
H51960.06
H51960.14
H51960.06EA
163
EUR
H51960.06
H51960.14
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 62129-44-6
Molecular Formula: C14H18INO4
Formula Weight: 391.21
Melting Point: 150° dec.
Beilstein Reference: 4503851
Optical Rotation: +22.5° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00037119
Fórmula:
C₁₄H₁₈INO₄ Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037119 Número CAS: 62129-44-6 |