Print…
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
H51954.03 H51954.06
H51954.03EA 65.7 EUR
H51954.03 H51954.06
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 95% CAS No.: 325129-69-9 Molecular Formula: C27H36B2O4 Formula Weight: 446.20 MDL No.: MFCD08704230
Fórmula: C₂₇H₃₆B₂O₄
Peso Molecular: 446.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704230
Número CAS: 325129-69-9