Print…
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51950.03 H51950.06
H51950.03EA 56.1 EUR
H51950.03 H51950.06
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 569343-09-5 Molecular Formula: C21H25BO2 Formula Weight: 320.24 MDL No.: MFCD08704229
Fórmula: C₂₁H₂₅BO₂
Peso Molecular: 320.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704229
Número CAS: 569343-09-5