Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H51857.03
H51857.06
H51857.03EA
90
EUR
H51857.03
H51857.06
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 13363-51-4
Molecular Formula: C8H8N2S2
Formula Weight: 196.28
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00046866
Fórmula:
C₈H₈N₂S₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00046866 Número CAS: 13363-51-4 ADR: 6.1,III |