Print…
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51785.06 H51785.14
H51785.06EA 71.6 EUR
H51785.06 H51785.14
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 1137-67-3 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 254-260° MDL No.: MFCD00022665
Fórmula: C₁₂H₉N₃
Peso Molecular: 195.23 g/mol
Ponto de Fusão: 254…260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022665
Número CAS: 1137-67-3