4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-(4-Ethynyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-(4-Ethynyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
H51745.03
H51745.06
H51745.03EA
120
EUR
H51745.03
H51745.06
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1034287-04-1
Molecular Formula: C14H17BO2
Formula Weight: 228.10
MDL No.: MFCD16294504
Fórmula:
C₁₄H₁₇BO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16294504 Número CAS: 1034287-04-1 |