4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
H51743.03
H51743.06
H51743.03EA
83.1
EUR
H51743.03
H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 936694-19-8
Molecular Formula: C22H35BN2O4
Formula Weight: 402.34
Beilstein Reference: 18669672
MDL No.: MFCD16294502
Fórmula:
C₂₂H₃₅BN₂O₄ Peso Molecular: 402.34 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16294502 Número CAS: 936694-19-8 |