(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H51726.06
H51726.14
H51726.06EA
51.2
EUR
H51726.06
H51726.14
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 40216-83-9
Molecular Formula: C6H11NO3.HCl
Formula Weight: 181.62
Beilstein Reference: 4716932
MDL No.: MFCD00080855
Fórmula:
C₆H₁₁NO₃·HCl Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00080855 Número CAS: 40216-83-9 |