Print…
Thiopicolinamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridine-2-carbothioamide, 2-Pyridinethioamide, 2-Pyridylthiocarboxamide
H51710.06 H51710.14
H51710.06EA 42.4 EUR
H51710.06 H51710.14
Thiopicolinamide ≥97%
Thiopicolinamide
Purity: 97+% CAS No.: 5346-38-3 Molecular Formula: C6H6N2S Formula Weight: 138.19 Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00087576
Fórmula: C₆H₆N₂S
Peso Molecular: 138.19 g/mol
Ponto de Fusão: 120…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087576
Número CAS: 5346-38-3