Print…
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenediboronic acid, pinacol ester
H51707.03 H51707.06
H51707.03EA 91.9 EUR
H51707.03 H51707.06
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Purity: 97% CAS No.: 99770-93-1 Molecular Formula: C18H28B2O4 Formula Weight: 330.03 MDL No.: MFCD08276852
Fórmula: C₁₈H₂₈B₂O₄
Peso Molecular: 330.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276852
Número CAS: 99770-93-1