Print…
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H51664.MD H51664.03 H51664.06
H51664.MDEA 54.4 EUR
H51664.MD H51664.03 H51664.06
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
CAS No.: 1121057-52-0 Molecular Formula: C7H11N3O.HCl Formula Weight: 189.65 MDL No.: MFCD11870728
Fórmula: C₇H₁₁N₃O·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870728
Número CAS: 1121057-52-0