Print…
Allylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51170.AE H51170.AP
H51170.AEEA 175 EUR
H51170.AE H51170.AP
Allylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Allylmagnesium chloride
CAS No.: 2622-05-1 Molecular Formula: C3H5ClMg Formula Weight: 100.83 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000473
Fórmula: C₃H₅ClMg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000473
Número CAS: 2622-05-1
UN: 3399
ADR: 4.3,II