Print…
Cyclohexylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51165.AE H51165.AP
H51165.AEEA 59 EUR
H51165.AE H51165.AP
Cyclohexylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Cyclohexylmagnesium chloride
CAS No.: 931-51-1 Molecular Formula: C6H11ClMg Formula Weight: 142.91 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00003816
Fórmula: C₆H₁₁ClMg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003816
Número CAS: 931-51-1
UN: 2924
ADR: 3,II