Print…
tert-Butylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51164.AE H51164.AP
H51164.AEEA 233 EUR
H51164.AE H51164.AP
tert-Butylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
tert-Butylmagnesium chloride
CAS No.: 677-22-5 Molecular Formula: C4H9ClMg Formula Weight: 116.87 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000465
Fórmula: C₄H₉ClMg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000465
Número CAS: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II