Print…
n-Propylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51162.AE H51162.AP
H51162.AEEA 72.2 EUR
H51162.AE H51162.AP
n-Propylmagnesium chloride 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
n-Propylmagnesium chloride
CAS No.: 2234-82-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2MgCl Formula Weight: 102.85 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000474
Fórmula: C₃H₇ClMg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000474
Número CAS: 2234-82-4
UN: 3399
ADR: 4.3,II