Print…
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51161.AD H51161.AE
H51161.ADEA 210 EUR
H51161.AD H51161.AE
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS No.: 36229-42-2 Molecular Formula: C6H4BrClMg Formula Weight: 215.76 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00672003
Fórmula: C₆H₄BrClMg
Peso Molecular: 215.757 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672003
Número CAS: 36229-42-2
UN: 2924
ADR: 3 II