Print…
4-Propoxypiperidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50976.03 H50976.MD
H50976.03EA 321 EUR
H50976.03 H50976.MD
4-Propoxypiperidine 95%
4-Propoxypiperidine
Purity: 95% CAS No.: 88536-11-2 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.23 MDL No.: MFCD06248727
Fórmula: C₈H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06248727
Número CAS: 88536-11-2