Print…
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50816.03 H50816.MD
H50816.03EA 337 EUR
H50816.03 H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 66109-88-4 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 MDL No.: MFCD08061006
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061006
Número CAS: 66109-88-4