3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50784.03
H50784.MD
H50784.03EA
152
EUR
H50784.03
H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 46196-54-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060984
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08060984 Número CAS: 46196-54-7 |