Print…
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50769.03 H50769.MD
H50769.03EA 264 EUR
H50769.03 H50769.MD
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 420137-14-0 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060975
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060975
Número CAS: 420137-14-0