Print…
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbohydrazide
H50713.03 H50713.06
H50713.03EA 50.5 EUR
H50713.03 H50713.06
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 22026-39-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00060505
Fórmula: C₈H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060505
Número CAS: 22026-39-7