Print…
2-Hydrazinoquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50700.03 H50700.MD
H50700.03EA 229 EUR
H50700.03 H50700.MD
2-Hydrazinoquinoline 97%
2-Hydrazinoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 15793-77-8 Molecular Formula: C9H9N3 Formula Weight: 159.19 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00041860
Fórmula: C₉H₉N₃
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041860
Número CAS: 15793-77-8
EINECS: 239-899-1