Print…
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50584.03 H50584.06
H50584.03EA 111 EUR
H50584.03 H50584.06
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Purity: 98% CAS No.: 50638-54-5 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 MDL No.: MFCD00100113
Fórmula: C₁₀H₁₄BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100113
Número CAS: 50638-54-5