Print…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50483.03 H50483.06
H50483.03EA 95.8 EUR
H50483.03 H50483.06
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde 99%
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 38401-67-1 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.28 MDL No.: MFCD00663639
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00663639
Número CAS: 38401-67-1