Print…
Isopropyl glycolate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50334.03 H50334.06
H50334.03EA 105 EUR
H50334.03 H50334.06
Isopropyl glycolate 96%
Isopropyl glycolate
Purity: 96% CAS No.: 623-61-0 Molecular Formula: HOCH2CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 118.13 MDL No.: MFCD00046747
Fórmula: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046747
Número CAS: 623-61-0
EINECS: 210-804-5