2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H50333.03
H50333.MD
H50333.03EA
337
EUR
H50333.03
H50333.MD
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 97%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 62821-88-9
Molecular Formula: C7H13N3
Formula Weight: 139.20
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD04967722
Fórmula:
C₇H₁₃N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04967722 Número CAS: 62821-88-9 ADR: 8,III |