N-Benzhydryl-N-methylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50327.03
H50327.06
H50327.03EA
47.5
EUR
H50327.03
H50327.06
N-Benzhydryl-N-methylamine 98%
N-Benzhydryl-N-methylamine
Purity: 98%
CAS No.: 14683-47-7
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Melting Point: 38-42°
Beilstein Reference: 2096409
MDL No.: MFCD00467853
Fórmula:
C₁₄H₁₅N Ponto de Fusão: 38…42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00467853 Número CAS: 14683-47-7 |