1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
H50317.03
H50317.MD
H50317.03EA
165
EUR
H50317.03
H50317.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 25016-20-0
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Odour: Odourless
Melting Point: 146-156°
MDL No.: MFCD00464254
Fórmula:
C₅H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 146…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00464254 Número CAS: 25016-20-0 |