N-Boc-1,3-propanediamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
H50304.03
H50304.06
H50304.03EA
44.2
EUR
H50304.03
H50304.06
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
N-Boc-1,3-propanediamine
Purity: 95%
CAS No.: 75178-96-0
Molecular Formula: C8H18N2O2
Formula Weight: 174.24
Melting Point: ca 22°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00210021
Fórmula:
C₈H₁₈N₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 22 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210021 Número CAS: 75178-96-0 ADR: 8,III |