1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50225.03
H50225.06
H50225.03EA
95.3
EUR
H50225.03
H50225.06
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 2644-93-1
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 132°/12mm
MDL No.: MFCD00159623
Fórmula:
C₇H₁₀N₂O Ponto de ebulição: 132 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 80…83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00159623 Número CAS: 2644-93-1 |