Boc-Cys(Et)-OH
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50216.03
H50216.06
H50216.03EA
98.9
EUR
H50216.03
H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3
Molecular Formula: C10H19NO4S
Formula Weight: 249.33
MDL No.: MFCD00076919
Fórmula:
C₁₀H₁₉NO₄S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00076919 Número CAS: 16947-82-3 |