Print…
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50173.03 H50173.MD
H50173.03EA 178 EUR
H50173.03 H50173.MD
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 56795-92-7 Molecular Formula: C15H12N2O2 Formula Weight: 252.28 MDL No.: MFCD00191784
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191784
Número CAS: 56795-92-7