Print…
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Isopropoxynicotinaldehyde
H50089.03 H50089.06
H50089.03EA 121 EUR
H50089.03 H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-10-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804560
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804560
Número CAS: 885278-10-4