Print…
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethoxypyridine-3-carbaldehyde, 2-Ethoxynicotinaldehyde
H50088.03 H50088.06
H50088.03EA 121 EUR
H50088.03 H50088.06
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 885278-07-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 MDL No.: MFCD06804559
Fórmula: C₈H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804559
Número CAS: 885278-07-9