Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
H50080.03 H50080.MD
H50080.03EA 199 EUR
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59378-75-5 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 128-137° MDL No.: MFCD02179181
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 128…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179181
Número CAS: 59378-75-5