3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50063.03
H50063.06
H50063.03EA
145
EUR
H50063.03
H50063.06
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 131674-41-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
MDL No.: MFCD07781156
Fórmula:
C₉H₉NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07781156 Número CAS: 131674-41-4 |