Print…
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
H50044.03 H50044.MD
H50044.03EA 140 EUR
H50044.03 H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 754214-56-7 Molecular Formula: C13H17BN2O2 Formula Weight: 244.10 Melting Point: 241-245° MDL No.: MFCD08060937
Fórmula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Peso Molecular: 244.101 g/mol
Ponto de Fusão: 241…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060937
Número CAS: 754214-56-7