Print…
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3-pyridinemethanol, (4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol
H50033.03 H50033.06
H50033.03EA 155 EUR
H50033.03 H50033.06
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 138116-34-4 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 167-169° MDL No.: MFCD06203066
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de Fusão: 167…169 °C
Número MDL : MFCD06203066
Número CAS: 138116-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III