Print…
Azul de metila
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: C.I. 42780
H37721.14 H37721.22
H37721.14EA 31.4 EUR
H37721.14 H37721.22
Azul de metila
Methyl blue
CAS No.: 28983-56-4 Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3 Formula Weight: 799.80 Physical Form: Powder Appearance: Blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058509
Fórmula: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Peso Molecular: 799.81 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058509
Número CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055