Platina 5% em pasta de carvão Type 128M
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H37641.06
H37641.14
H37641.22
H37641.06EA
117
EUR
H37641.06
H37641.14
H37641.22
Platina 5% em pasta de carvão Type 128M
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 |