Print…
Paládio 5% em carvão ativado Type 487
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H37587.06 H37587.14
H37587.06EA 95.2 EUR
H37587.06 H37587.14
Paládio 5% em carvão ativado Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN1362 MDL No.: MFCD03457879
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1362
ADR: 4.2,III