1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H37487.09
H37487.18
H37487.30
H37487.09EA
40.4
EUR
H37487.09
H37487.18
H37487.30
1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene 99%
1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1516-95-6
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.35
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 124°/9mm
MDL No.: MFCD20483412
Fórmula:
C₁₅H₂₄O Ponto de ebulição: 124 °C (9 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20483412 Número CAS: 1516-95-6 |