3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H34492.03
H34492.06
H34492.03EA
43.2
EUR
H34492.03
H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 59843-63-9
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD02091524
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Ponto de Fusão: 82…84 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02091524 Número CAS: 59843-63-9 |