Print…
2-Ethoxyacetyl chloride 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabiised with magnesium oxide (MgO) 0,3%
H34443.06 H34443.14 H34443.22
H34443.06EA 81 EUR
H34443.06 H34443.14 H34443.22
2-Ethoxyacetyl chloride 97% estabilizado
2-Ethoxyacetyl chloride
Stab. with 0.3% Magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 14077-58-8 Molecular Formula: C4H7ClO2 Formula Weight: 122.55 UN No.: UN2920 MDL No.: MFCD11170566
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11170566
Número CAS: 14077-58-8
EINECS: 237-930-3
UN: 2920
ADR: 8,II