Print…
1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34418.MD H34418.03 H34418.06
H34418.MDEA 51.5 EUR
H34418.MD H34418.03 H34418.06
1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
1-Methyl-3-indolemethylamine
Purity: 96% CAS No.: 19293-60-8 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 MDL No.: MFCD06657101
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657101
Número CAS: 19293-60-8